Merck
702714
Sigma-Aldrich
Lithium borohydride solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
LiBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
21.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
0.5 M in diethyl ether
gęstość
0.719 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dwuwodnik litu jest powszechnie stosowanym środkiem redukującym. Może być również stosowany jako reagent do:
  • Przygotowania kompleksów tris(merkaptoimidazolilo)hydroboranu galu, indu, renu i cynku.
  • Mechaniczno-chemicznych reakcji metatezy.
  • Niekatalityczna hydroliza do wytwarzania wodoru.
  • Wzrost dużych chronionych klastrów monowarstwy złota.
  • Reakcje podstawienia anionów.
  • Reakcje odwodornienia.
Reactant for:
  • Preparation of gallium, indium, rhenium and zinc tris(mercaptoimidazolyl)hydroborato complexes
  • Mechano-chemical metathesis reactions
  • Noncatalytic hydrolysis for hydrogen generation
  • Growth of large gold monolayer protected-clusters
  • Anion substitution reactions
  • Dehydrogenation reactions
Inne uwagi
Materiał może tworzyć osad po odstaniu, co nie wpływa na jego użycie.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrogen generation from noncatalytic hydrolysis of LiBH4/NH3BH3 mixture for fuel cell applications.
Weng B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(17), 10870-10876 (2011)
Mechano-chemical reactions in LiBH4+ VCln (n= 2 and 3) mixtures.
Llamas-Jansa I, et al.
J. Alloy Compounds, 509, S684-S687 (2011)
Synthesis and structural characterization of tris (2-mercapto-1-adamantylimidazolyl) hydroborato complexes: A sterically demanding tripodal [S3] donor ligand.
Yurkerwich K, et al.
Inorganic Chemistry, 50(24), 12284-12295 (2011)
Lithium Borohydride.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2009)
Synthesis, crystal structure, and thermal properties of the first mixed-metal and anion-substituted rare earth borohydride LiCe (BH4) 3Cl.
Frommen c, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 115(47), 23591-23602 (2011)