Key Documents
134821
Boron trifluoride-methanol solution
50% w/w in methanol
Synonim(y):
BF3 methanol, BF3MeOH, Boron Trifluoride - Methanol Complex, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol complex, boron fluoride methanol, borontrifluoride methanol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
19.5 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
temp. samozapłonu
788 °F
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
stężenie
49-53% ( by NaOH, titration)
50% w/w in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
tw
59 °C/4 mmHg
gęstość
1.203 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
Klucz InChI
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Lewis acid used in the preparation of geminal bis-peroxides from ketals and enol ethers with t-butyl hydroperoxide. Reagent used for the mild deacetylation of amines.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?