Merck
510041
Sigma-Aldrich
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 4200, slurry, in H2O, active catalyst
Synonim(y):
Raney Ni, Nickel sponge
About This Item
Wzór liniowy:
AlNi
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
slurry
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
producent / nazwa handlowa
W.R. Grace and Co. Raney® 4200
stężenie
in H2O
ciąg SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
Klucz InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as reducing agent for hydrogenation of organic compounds, e.g. hydrogenation of nitriles to amines, reduction of aromatic groups to the corresponding saturated compounds, hydrogenation reaction of β-keto esters, rreduction of amination, and also used as 3-alkylation of oxindole with alcohol, and Ullman-type cross coupling, and dehalogenation reactions.
Informacje prawne
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The shaping movement: fifth-generation technology.
Clifford J Ruddle et al.
Dentistry today, 32(4), 94-94 (2013-05-11)
Palatally anchored maxillary molar mesialization using the mesialslider.
Benedict Wilmes et al.
Journal of clinical orthodontics : JCO, 47(3), 172-179 (2013-05-11)
Picture of the month. Allergic contact dermatitis to nickel-containing dental work.
Emma F Johnson et al.
JAMA pediatrics, 167(6), 581-582 (2013-06-05)
A J Feilzer et al.
Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 120(6), 335-341 (2013-07-19)
Orally applied metal alloys can cause undesirable physical effects. A distinction needs to be made in this respect between local and systemic reactions and toxic and immunological reactions. A case is presented which illustrates this problem. In this case, the
Fariborz Amini et al.
International journal of orthodontics (Milwaukee, Wis.), 24(1), 43-44 (2013-06-05)
In this report, we present an uncomplicated approach to overcome lingual rolling of mandibular molars during orthodontic treatment, by using rectangular NiTi arch wire in twist fashion through the molar tube. The sequential steps of the twist manoeuvre on a
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.