Merck
510068
Sigma-Aldrich
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 3202, slurry, in H2O, active catalyst
Synonim(y):
Nickel sponge
About This Item
Wzór liniowy:
AlNi
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
slurry
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
producent / nazwa handlowa
W.R. Grace and Co. Raney® 3202
stężenie
in H2O
ciąg SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
Klucz InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful as a selective reducing agent for hydrogenation of organic compounds
Informacje prawne
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tsukinoki, T.; Kanda, T.
Tetrahedron Letters, 41, 5865-5865 (2000)
Nitrile reduction in the presence of Boc-protected amino groups by catalytic hydrogenation over palladium-activated Raney-nickel.
B Klenke et al.
The Journal of organic chemistry, 66(7), 2480-2483 (2001-04-03)
Toth, M.; Somsak, L.,
Tetrahedron Letters, 42, 2723-2723 (2001)
Barrero, A. F.; Alvarez-Manzaneda, E. J. et al.
Synthesis, 197-197 (2000)
S M Marchan et al.
The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, 21(1), 24-28 (2013-05-21)
Posterior resin bonded cast metal restorations (adhesive onlays) were used in a variety of clinical scenarios including: management of tooth wear and cracked tooth, as retainers for fixed bridge work, for correction of the occlusal plane and in providing cuspal
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.