Kluczowe dokumenty
327190
Isobutyl nitrite
95%
Synonim(y):
2-Methylpropyl nitrite
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.373 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
O-nitroso
nitroso
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2)3-7-5-6/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
APNSGVMLAYLYCT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
327190-100ML | 4061826716694 |
327190-500ML | 4061826716700 |
327190-5L | |
327190-5ML |