Kluczowe dokumenty
325384
N-Methylsuccinimide
99%
Synonim(y):
1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
234-235 °C (lit.)
mp
61-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imide
ciąg SMILES
CN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
KYEACNNYFNZCST-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
N-Methylsuccinimide is a metabolite of N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) and its presence in in plasma and urine can be used as a biomarker of exposure to NMP. Hydrogen bonded complexes between N-methylsuccinimide and phenols (pKa = 10.2 → 6) are investigated by infrared spectrometry.
Zastosowanie
N-Methylsuccinimide was employed as model compound to investigate the mechanism of enolization step by density-functional theory (DFT) calculations.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
N-Methylsuccinimide in plasma and urine as a biomarker of exposure to N-methyl-2-pyrrolidone.
Jonsson BAG and ?kesson B.
International Archives of Occupational and Environmental Health, 74(4), 289-294 (2004)
nfrared Study of the Hydrogen Bond Complexes Between N-Methylsuccinimide and Phenols.
Bruyneel K, et al.
Spectroscopy Letters, 29(4), 739-747 (1996)
Ohgi Takahashi et al.
Chemistry & biodiversity, 7(6), 1349-1356 (2010-06-22)
Racemization of aspartic acid residues in peptides and proteins is assumed to proceed via succinimide intermediates. An enolization of the succinimide intermediate is required for the racemization to occur. In this study, we modeled the enolization step by density-functional theory