Merck
20370
Sigma-Aldrich
tert-Butyl nitrite
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
Azotyn 1,1-dimetyloetylu
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CONO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
Beilstein:
1209339
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥90% (GC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤8% tert-butyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
n20/D 1.368
bp
61-63 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: very soluble
chloroform: very soluble
diethyl ether: very soluble
glycerol: insoluble
water: slightly soluble
gęstość
0.864 g/mL at 20 °C
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
O-nitroso
nitroso
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)ON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
Klucz InChI
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
tert-Butyl nitrite is an organic building block widely used in various organic transformations such as oxidation, diazotization, nitrosation, nitration, oximation, N-synthon, and miscellaneous reactions.
Zastosowanie
tert-Butyl nitrite can be used as a reactant to synthesize aryl diazonium salts via diazotation.
Inne uwagi
Reagent for nitrosations, kinetics; Clean source of Me3C radicals by near-UV photolysis
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M.J. Crookes et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1339-1339 (1988)
L. Batt et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 21, 535-535 (1989)
Brenden Kilpatrick et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(5), 514-516 (2012-12-01)
A methodology for the efficient conversion of aromatic sulfonamides into their mono-nitro derivatives using tert-butyl nitrite is reported. The reaction exhibits a high degree of chemoselectivity for sulfonamide functionalized aryl systems, even in the presence of other sensitive or potentially