Merck
234745
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide
Corundum, α-phase, -100 mesh
Synonim(y):
Alumina
About This Item
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
eCl@ss:
38120402
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Formularz
powder
wielkość cząstki
-100 mesh
mp
2040 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Analiza pierwiastkowa lewitowanych próbek stałych za pomocą spektroskopii rozpadu indukowanej laserowo wspomaganej mikrofalami...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie tlenku glinu w celu zwiększenia możliwości analizy elementarnej spektroskopii rozpadu indukowanej laserem, zapewniając nowe podejście do precyzyjnej analizy chemicznej w chemii analitycznej (Alamri AM et al., 2024).
  • Alternatywne narzędzia nanolitograficzne dla podłoży do spektroskopii Ramana z izolacją nanocząstek...: W artykule omówiono wykorzystanie tlenku glinu w opracowywaniu zaawansowanych narzędzi nanolitograficznych, znacznie zwiększających wydajność spektroskopii Ramana do wykrywania i analizy chemicznej (Srivastava K et al., 2024).
  • Nieoczekiwane wczesne obluzowanie prostokątnych prostych trzpieni udowych Zweymüller z powierzchnią o obniżonej zawartości tlenku glinu po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego - prospektywne, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane badanie...: Badanie to analizuje kliniczne implikacje stosowania tlenku glinu w implantach protetycznych, w szczególności jego wpływ na długowieczność i stabilność trzpieni udowych w artroplastyce stawu biodrowego (Moret CS et al., 2024).
  • Zielona synteza nanocząstek tlenku glinu przy użyciu Clerodendrum phlomidis oraz ich działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające...: Bada biogeniczną syntezę nanocząstek tlenku glinu, podkreślając ich potencjał w zastosowaniach biomedycznych ze względu na ich właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające (Thanaraj S et al., 2024).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Dehydration of 2-butanol by a sulfated zirconia/γ-alumina mixed metal oxide catalyst inside a gas chromatograph injection port.
Skrdla PJ and Lindemann C.
Applied Catalysis A: General, 246(2), 227-235 (2003)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Jaakko Akola et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10129-10134 (2013-06-01)
Glass formation in the CaO-Al2O3 system represents an important phenomenon because it does not contain typical network-forming cations. We have produced structural models of CaO-Al2O3 glasses using combined density functional theory-reverse Monte Carlo simulations and obtained structures that reproduce experiments