Kluczowe dokumenty
199966
Aluminum oxide
Brockmann I, standard grade, activated, acidic
Synonim(y):
Alumina
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for EPA 1613
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
CAMAG 504-C-I
metody
ion chromatography: suitable
zanieczyszczenia
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
wielkość cząstki
50-300 mesh
wielkość porów
58 Å pore size
pH
4.5±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.14 (mval/g)
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)