Merck
901102
Sigma-Aldrich
PPT
sublimed
Synonim(y):
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]thiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H26O2P2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Postać
solid
kolor
white
ciąg SMILES
O=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(C=C3)=CC4=C3SC5=C4C=C(P(C6=CC=CC=C6)(C7=CC=CC=C7)=O)C=C5
InChI
1S/C36H26O2P2S/c37-39(27-13-5-1-6-14-27,28-15-7-2-8-16-28)31-21-23-35-33(25-31)34-26-32(22-24-36(34)41-35)40(38,29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-26H
Klucz InChI
ZCJJIQHVZCFSGZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Glyphosate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45521
Glyphosate
Ryuhei Furue et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(25), 7171-7175 (2016-05-05)
Luminescent materials consisting of boron clusters, such as carboranes, have attracted immense interest in recent years. In this study, luminescent organic-inorganic conjugated systems based on o-carboranes directly bonded to electron-donating and electron-accepting π-conjugated units were elaborated as novel optoelectronic materials.
A New Molecular Design Based on Thermally Activated Delayed Fluorescence for Highly Efficient Organic Light Emitting Diodes.
Rajamalli P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(2), 628-634 (2016)
Thermally activated delayed fluorescence emitters with a m,m-di-tert-butyl-carbazolyl benzoylpyridine core achieving extremely high blue electroluminescence efficiencies.
Rajamalli P, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(11), 2919-2926 (2017)
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Powiązane treści
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.