Kluczowe dokumenty
259004
3,6-Dibromocarbazole
97%
Synonim(y):
3,6-Dibromo-9-H-carbazole, 3,6-Dibromo-9H-carbazole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
204-206 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc2[nH]c3ccc(Br)cc3c2c1
InChI
1S/C12H7Br2N/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,15H
Klucz InChI
FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)