Merck
931020
Sigma-Aldrich
9,9′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(3,6-dimethoxy-9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
DMOC-DPS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H32N2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
668.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
pasmo wzbronione
0.21 eV (delta EST)
strata
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescencja
λem 445 nm±10 nm in toluene
Energia orbitalna
HOMO 5.5 eV 
LUMO 2.45 eV 
λ
in toluene
absorpcja UV
λ: 370 nm±5 nm Amax
Zastosowanie
It is commonly used as a hole transport material in organic electronic devices such as organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. DMOC-DPS exhibits high hole mobility, possesses good thermal stability.
Use as OLED Materials: TADF Materials, Blue Dopant
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)