Merck
932000
Sigma-Aldrich
PSCbCz
Synonim(y):
NPI_emissivelayer, Poly{6-(9H-Carbazol-9-yl)-9-(4-vinylbenzyl)-9H-pyrido-[2,3-b]indole}
About This Item
Wzór liniowy:
(C32H23N3)n
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
≥9000 by GPC
Poziom jakości
energy gap
0.15 eV (delta EST)
3.38 eV (HOMO-LUMO gap)
rozpuszczalność
chlorobenzene: soluble
fluorescencja
λem 414 nm±10 nm in chlorobenzene
Energia orbitalna
HOMO -5.65 eV 
LUMO -2.28 eV 
Zastosowanie
PSCbCz is a carbazole-based polymeric host materials for realizing high-efficiency solution-processed polymer host emitting layer for phosphorescent green TADF OLED, with external quantum efficiencies (EQE) of 17.48%.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)