Merck
932027
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydro-9,9-dimethyl-10- (9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)-acridine
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
P-CzAc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H26N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.57
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
dibromomethane: soluble
toluene: soluble
Energia orbitalna
HOMO 5.7 eV 
LUMO 2.5 eV 
Zastosowanie
9,10-Dihydro-9,9-dimethyl-10- (9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)-acridine, also known as P-CzAc, is a Hole Transport / Electron Blocking Layer (HTL / EBL) polymer used in organic electronics, such as for solution-processed light emitting diodes (LEDs). Eg: green quantum dot light-emitting diodes (QD-LEDs).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High triplet energy exciplex host derived from a CN modified carbazole based n-type host for improved efficiency and lifetime in blue phosphorescent organic light-emitting diodes.
Shin K S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 6(38), 10308-10314 (2018)
Long lifetime blue phosphorescent organic light emitting diodes with an exciton blocking layer.
Seo J A, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3, 4640-4645 (2015)
Efficiency enhancement in fluorescent deep-blue OLEDs by boosting singlet exciton generation through triplet fusion and charge recombination rate.
Bae W H, et al.
Organic Electronics, 70, 1-6 (2019)