Key Documents
934739
Sodium manganese oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
Manganese oxide cathode, Sodium-ion battery cathode
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum substrate
Poziom jakości
klasa czystości
battery grade
opis
2.5 V vs Na/Na+
Application: Battery Manufacturing
Próba
≥98%
Postać
sheet
skład
Active material loading 8.6 mg/cm2 ± 5%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rozmiar
5 in. × 10 in.
grubość
16 μm , aluminum current collector
25-50 μm
72-80 μm , excluding current collector
wielkość cząstki
1-2 μm (active material characteristic)
pojemność
0.90 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)