Merck
934771
Sigma-Aldrich
Lithium iron phosphate
greener alternative
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
Elektroda LFP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
LiFePO4
Masa cząsteczkowa:
157.76
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
Materiały
aluminum substrate (current collector)
Poziom jakości
klasa czystości
battery grade
opis
Capacity: >= 170 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 3.2 V vs. Li/Li+
Próba
≥98% (active material characteristic)
skład
Active material loading 7.3 mg/cm2 ± 5%, ≥85%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rozmiar
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
grubość
70 μm ± 5% , excluding current collector
wielkość porów
~2 μm particle size (active material characteristic)
pojemność
≥170 mAh/g (Nominal)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Nasz arkusz elektrody z fosforanu litowo-żelazowego (LFP) jest gotową do użycia katodą do badań nad akumulatorami litowo-jonowymi. Folia katodowa LFP jest jednostronnie odlewana o grubości 70 µm na kolektorze prądowym z folii aluminiowej o grubości 16 µm i wymiarach 5 × 10 cali (127 mm × 254 mm). Skład to 88% fosforan litowo-żelazowy (LFP), 4% poli(fluorek winylidenu) [PVDF] i 8% sadza. Aktywny materiał, oliwin LiFePO4, jest dobrze zbadanym materiałem katodowym, znanym z doskonałej stabilności cyklicznej.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Podstawowym zastosowaniem naszej elektrody z fosforanu litowo-żelazowego (LFP) jest katoda w badaniach nad akumulatorami litowo-jonowymi. LFP jest niedrogi, nietoksyczny, nie zawiera kobaltu i jest przyjazny dla środowiska. Osiąga wysoką pojemność właściwą (>150 mAh/g) i oferuje znacznie dłuższy cykl życia niż inne technologie litowo-jonowe. Ogniwa LFP charakteryzują się wolniejszym tempem utraty pojemności i dłuższą żywotnością niż baterie litowo-jonowe, takie jak kobalt (LiCoO2), spinel manganowy (LiMn2O4), baterie litowo-polimerowe (LiPo) i katody litowo-jonowe na bazie niklu. Ze względu na niski koszt, niską toksyczność, długoterminową stabilność i dobrze zdefiniowaną wydajność, akumulatory oparte na LFP znajdują zastosowanie w pojazdach i aplikacjach zasilania awaryjnego.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)