Merck
932566
Sigma-Aldrich
Sodium Terephthalate Composite
high-capacity anode for sodium ion batteries
Synonim(y):
Elektroda węglowa z tereftalanem disodu, materiał anody akumulatora sodowo-jonowego
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)[O-]
Klucz InChI
VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Produkt ten jest kompozytem tereftalanu disodu i nanopowłok węglowych o wysokiej powierzchni. Dzięki niskiemu napięciu wtrąceniowemu Na (0,2-0,6 V vs. Na+/Na), materiał ten stanowi punkt odniesienia dla przeciwelektrody podczas opracowywania nowych technologii szybkiego ładowania akumulatorów sodowo-jonowych, bez ryzyka tworzenia dendrytów sodowych. Kompozyt został specjalnie opracowany, aby zapewnić doskonały kontakt aktywnego tereftalanu disodu z sadzą. Kontakt ten zapewnia wysoką przewodność elektroniczną i powierzchnię, która pozwala na uzyskanie wysokiej pojemności i długiego cyklu życia. Ten materiał elektrodowy został wyprodukowany zgodnie ze zrównoważonymi procedurami, które minimalizują wpływ na środowisko. Co więcej, jest on wolny od toksycznych metali przejściowych, takich jak kobalt czy nikiel, dzięki czemu stanowi ekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych materiałów akumulatorowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sodium insertion in carboxylate based materials and their application in 3.6 V full sodium cells
Abouimrane, A., et al.
Energy & Environmental Science, 5, 9632-9632 (2012)
Disodium Terephthalate (Na2C8H4O4) as High Performance Anode Material for Low-Cost Room-Temperature Sodium-Ion Battery
Zhao, L., et al.
Advanced Energy Materials, 2, 962-965 (2012)
Nanoeffects promote the electrochemical properties of organic Na2C8H4O4 as anode material for sodium-ion batteries
Wan, F., et al.
Nano Energy, 13, 450-457 (2015)
Towards sustainable and versatile energy storage devices: an overview of organic electrode materials
Song, Z., et al.
Energy & Environmental Science, 6, 2280-2280 (2013)
A Reduced Graphene Oxide/Disodium Terephthalate Hybrid as a High-Performance Anode for Sodium-Ion Batteries
Cao, T.; et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 23, 16586-16592 (2017)