Merck
915394
Sigma-Aldrich
Lithium Aluminum Titanium Phosphate (LATP) powder
battery grade
About This Item
Wzór liniowy:
Al0.3Li1.3Ti1.7(PO4)3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 382.01 g/mol
skład
Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3
powierzchnia
0.86 m2/g
wielkość cząstki
2-3 μm (average)
przewodność
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
gęstość
2.92 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
Zastosowanie
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)