Key Documents
915114
Sigma-Aldrich
Lithium tin phosphorus sulfide (LSPS)
battery grade
Synonim(y):
Nanomyte SSE-10
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Li10SnP2S12
Masa cząsteczkowa:
634.85
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 634.85 g/mol
skład
Li10SnP2S12
powierzchnia
1.45 m2/g
wielkość cząstki
7-8 μm (average)
przewodność
0.1-10  mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
gęstość
2.254 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
Zastosowanie
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of Ion-Transport in Composite Polymer-in-ceramic Electrolytes. Case Study of Active and Inert Ceramics.
Menkin S, et al.
Electrochimica Acta, 304, 447-455 (2019)
Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes.
Manthiram A, et al.
Nature Reviews. Materials, 2, 16103-16103 (2017)