Kluczowe dokumenty
934755
NMC622
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide, NMC 622 cathode
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum substrate
Poziom jakości
klasa czystości
battery grade
opis
3.75 V vs Li/Li+
Application: Battery Manufacturing
Postać
sheet
skład
Active material loading, ≥85%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rozmiar
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
grubość
60 μm , excluding current collector
wielkość cząstki
10-13 μm (active material characteristic)
pojemność
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)