Merck
429961
Sigma-Aldrich
Triethylgermanium hydride
98%
Synonim(y):
Triethylgermane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3GeH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: germanium
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
121-122 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[GeH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Ge/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wodorek trietylogermanu (Ge(C2H5)3H) można otrzymać w trzyetapowym procesie:
  • Ge(C2H5)3Brreaguje z Na dając Ge2(C2H5)6
  • Ge2(C2H5)6 poddany działaniu Li z wytworzeniem Ge(C2H5)3Li
  • amonoliza Ge(C2H5)3Li z otrzymaniem produktu końcowego, Ge(C2H5)3H. 1
Zastosowanie
Reagent undergoes hydrogermylation with alkyl propiolates to give triethylgermylacrylates.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of Organometallic Chemistry, 435, 257-257 (1992)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)