Merck
409170
Sigma-Aldrich
Tributylgermanium hydride
99%
Synonim(y):
Tributylgermane
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3GeH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: germanium
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
123 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[GeH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Ge/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
KTSWILXIWHVQLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tributylgermanium hydride is a radical generating reagent. Reductive alkylation of active olefins with alkyl halides with tributylgermanium hydride was investigated in detail.
Zastosowanie
Efficient reducing agent for benzylic chlorides.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angewandte Chemie (International Edition in English), 31, 1046-1046 (1992)
Tributylgermanium hydride as a replacement for tributyltin hydride in radical reactions.
Bowman WR, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 2(4), 585-592 (2004)
Evaluation of tributylgermanium hydride as a reagent for the reductive alkylation of active olefins with alkyl halides
Pike P, et al.
Tetrahedron, 44(20), 6295-6304 (1988)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)
Produkty
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication