Merck
278777
Sigma-Aldrich
Tributylsilane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
225-226 °C/755 mmHg (lit.)
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[SiH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Si/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
HIAZFYQNGXRLTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stuart A Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(29), 11471-11480 (2019-07-16)
Complexes with weakly coordinating ligands are often formed in chemical reactions and can play key roles in determining the reactivity, particularly in catalytic reactions. Using time-resolved X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy in combination with time-resolved IR (TRIR) spectroscopy and