Kluczowe dokumenty
423815
Diethylsilane
99%
Synonim(y):
3-Silapentane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2SiH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.22
Beilstein:
1730902
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
gęstość
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reagent employed in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)