Merck
288217
Sigma-Aldrich
Triphenylgermanium chloride
99%
Synonim(y):
Chlorotrifenylogerman, Trifenylochlorogerman
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3GeCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
285 °C/12 mmHg (lit.)
mp
114-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15ClGe/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
ONQMBYVVEVFYRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bruno Pescara et al.
Inorganic chemistry, 58(8), 4802-4811 (2019-03-29)
Germanium (Ge) nanoparticles are gaining increasing interest due to their properties that arise in the quantum confinement regime, such as the development of the band structure with changing size. While promising materials, significant challenges still exist related to the development
Luba Hunakova et al.
Toxicology letters, 279, 16-21 (2017-07-16)
Among a variety of metal containing organic compounds, tin derivatives are enjoying an increasing interest and appear to be very promising as potential drug candidates. We studied eight organometallic derivatives, nuclear retinoid X receptor (RXR) ligands and two germanium containing