Merck
249645
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-methylthiophene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.562 (lit.)
bp
98-99 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1sccc1C
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-4-9-7(5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
YBJDKNXEWQSGEL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Acetylo-3-metylotiofen został wykorzystany w:
  • zautomatyzowanej równoległej syntezie kombinatorycznych macierzy poszczególnych pochodnych chalkonu
  • synteza kwasu 2-hydroksy-4-(3-metylotiofen-2-ylo)-4-oksobut-2-enowego
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aaditya Bhatt et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(10), 5138-5145 (2011-09-07)
Hepatitis C virus (HCV) NS5B polymerase is a key target for anti-HCV therapeutics development. Here we report the synthesis and biological evaluation of a new series of α,γ-diketo acids (DKAs) as NS5B polymerase inhibitors. We initiated structure-activity relationship (SAR) optimization
Automated parallel synthesis of chalcone-based screening libraries.
Powers DG, et al.
Tetrahedron, 54(16), 4085-4096 (1998)