Kluczowe dokumenty
257710
Selenium sulfide
Synonim(y):
Selenium disulfide
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
ciąg SMILES
S=[Se]=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
Klucz InChI
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- antifungal agent in shampoos.
- as electrode material in lithium ion batteries.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
257710-100G | 4061826059531 |
257710-25G | 4061833595930 |