Kluczowe dokumenty
261416
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
99%
Synonim(y):
Chlorothymol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H2(Cl)(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
mp
60-62 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, yellow
water: insoluble
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
Klucz InChI
KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fotokatalityczna degradacja 4-chloro-2-izopropylo-5-metylofenolu została zbadana w wodzie i w symulowanych odpadach z mycia gleby zawierających Brij 35 w obecności dyspersji TiO2.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M Davezza et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3224-3231 (2012-10-16)
The photocatalytic degradations of 4-chlorophenol (CP), 4-chloro-2-methylphenol (CMP), 4-chloro-3,5-dimethylphenol (CDMP) and 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol (CIMP) were investigated in water and in simulated soil washing wastes containing Brij 35 (polyoxyethylene(23)dodecyl ether) in the presence of TiO2 dispersions. A neat inhibition of substrate decomposition