Merck
232386
Sigma-Aldrich
(+)-2-Carene
97%
Synonim(y):
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Beilstein:
2038651
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +90.0°, c = 6 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
tw
167-168 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N
Opis ogólny
(+)-2-Carene is a natural bicyclic monoterpene that is commonly found in the essential oils of various plants, such as rosemary, cedarwood, and pine. In organic synthesis, it is used as a chiral building block for the synthesis of a variety of chiral compounds.
Zastosowanie
(+)-2-Carene can be used as a chiral building block in the synthesis of chiral non-racemic 2,2-dimethyl-1,3-disubstituted cyclopropane derivatives. It is also used as a reactant in the enantio-selective synthesis of (+)-α-elemene.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Codruta Ignea et al.
Nature communications, 10(1), 3799-3799 (2019-08-25)
Synthetic biology efforts for the production of valuable chemicals are frequently hindered by the structure and regulation of the native metabolic pathways of the chassis. This is particularly evident in the case of monoterpenoid production in Saccharomyces cerevisiae, where the