Key Documents
115576
3-Carene
90%
Synonim(y):
δ3-Carene, 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
About This Item
Polecane produkty
Próba
90%
aktywność optyczna
[α]20/D +15°, neat
zanieczyszczenia
5% 2-carene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
168-169 °C/705 mmHg (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
Klucz InChI
BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis