Merck
W353977
Sigma-Aldrich
Ocimene
mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien, 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer FEMA:
3539
Beilstein:
1736172
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Numer Flavisa:
1.018
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
agency
meets purity specifications of JECFA
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥90%
zawiera
α-Tocopherol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485
bp
65-66 °C/13 mmHg
gęstość
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; woody; tropical
ciąg SMILES
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
Klucz InChI
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W353977-SAMPLE4065266896640
W353977-100G4065266896619
W353977-1KG4065266896626