Merck
00320188
(−)-α-Bisabolol
primary reference standard
Synonim(y):
(−)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych
Inne uwagi
Związek ten jest powszechnie spotykany w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine Tschiggerl et al.
Plant foods for human nutrition (Dordrecht, Netherlands), 67(2), 129-135 (2012-03-14)
Chamomile (German Chamomile, Matricaria recutita L., Asteraceae) is one of the most popular medicinal plants in use as an herbal tea for food purposes and in folk medicine. Qualitative and semi-quantitative analyses of the volatile fraction of chamomile herbal tea
Seyed Mehdi Razavi
Natural product research, 26(22), 2148-2151 (2011-11-26)
Prangos pabularia Lindl. (Apiaceae) is a widespread perennial herb distributed from Russia to Iran, Turkey, India, Central Asia and Caucasian. It has been used in folk medicine from ancient times as a diuretic agent and a treatment for leukoplakia, digestive
Seungbeom Kim et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(10), 2580-2585 (2011-07-21)
Although (-)-α-bisabolol, a natural monocyclic sesquiterpene alcohol, is often used as a cosmetic soothing supplement, little is known about its mechanisms of anti-inflammatory effects. Therefore, this study was designed to investigate anti-inflammatory effects of (-)-α-bisabolol and its mechanisms of action.
Rodrigo J B de Siqueira et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 90(1), 23-35 (2011-12-17)
The present study deals with the pharmacological effects of the sesquiterpene alcohol (-)-α-bisabolol on various smooth-muscle preparations from rats. Under resting tonus, (-)-α-bisabolol (30-300 µmol/L) relaxed duodenal strips, whereas it showed biphasic effects in other preparations, contracting endothelium-intact aortic rings and
Massimiliano Bonifacio et al.
PloS one, 7(10), e46674-e46674 (2012-10-12)
We showed that α-bisabolol is active against primary acute leukemia cells, including BCR-ABL(+) acute lymphoblastic leukemias (ALL). Here we studied the activity of α-bisabolol against BCR-ABL(+) cells using 3 cell lines (K562, LAMA-84, CML-T1) and 10 primary BCR-ABL(+) ALL samples.