Merck
W450210
Sigma-Aldrich
Sclareol
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
Labd-14-ene-8,13-diol, (1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.50
Numer FEMA:
4502
Beilstein:
2054148
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
02.206
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
woody; balsamic; earthy
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
natural
pochodzenie biologiczne:
Salvia sclarea L
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
Salvia sclarea L
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; balsamic; earthy
ciąg SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)