Merck
W354309
Sigma-Aldrich
Ethylene brassylate
≥95%, FG
Synonim(y):
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.36
Numer FEMA:
3543
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10571
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.533
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
bp
138-142 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; sweet
ciąg SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCC(=O)OCCO1
InChI
1S/C15H26O4/c16-14-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15(17)19-13-12-18-14/h1-13H2
Klucz InChI
XRHCAGNSDHCHFJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethylene brassylate is macrocylic compound mainly used as a fragrance ingredient for its musk-like odor.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fragrance material review on ethylene brassylate.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S174-S182 (2011)
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
RIFM fragrance ingredient safety assessment, ethylene brassylate, CAS Registry Number 105-95-3.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 97, S192-S200 (2016)
A toxicological and dermatological assessment of macrocyclic lactone and lactide derivatives when used as fragrance ingredients.
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S219-S241 (2011)
Yi-Huan Lee et al.
Polymers, 11(11) (2019-11-17)
In this study, a novel biobased poly(ethylene brassylate)-poly(furfuryl glycidyl ether) copolymer (PEBF) copolymer was synthesized and applied as a structure-directing template to incorporate graphene and 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide (BMI) to fabricate a series of self-healing organic/inorganic hybrid materials. This ternary material system
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W354309-10KG
W354309-10KG-K4061837530258
W354309-1KG-K4061837530265
W354309-SAMPLE-K4061837530272
W354309-1KG
W354309-5KG
W354309-5KG-K
W354309-SAMPLE