Merck
W255505
Sigma-Aldrich
ω-6-Hexadecenlactone
≥98%
Synonim(y):
ambrettolide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.39
Numer FEMA:
2555
Numer WE:
Nr Rady Europy:
180
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.003
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
185-190 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
soapy; sweet
ciąg SMILES
O=C1CCCC\C=C\CCCCCCCCCO1
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h4,6H,1-3,5,7-15H2/b6-4+
Klucz InChI
HMWPDRYGIBLSHB-GQCTYLIASA-N
Opis ogólny
ω-6-Hexadecenlactone is a macrocyclic lactone generally used as a fragrance ingredient due to its musk-like odor. It occurs naturally in ambrette seeds (Abelmoschus moschatus).
Zastosowanie
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, ψ-6-hexadecenlactone, CAS Registry Number 7779-50-2.: This study conducted a comprehensive safety assessment of ψ-6-hexadecenlactone as a fragrance ingredient. The research concluded that this compound is safe for use in fragrance products under the conditions evaluated (Api et al., 2024).
  • Simple magnesium alkoxides: synthesis, molecular structure, and catalytic behaviour in the ring-opening polymerization of lactide and macrolactones and in the copolymerization of maleic anhydride and propylene oxide.: This study explored the synthesis and catalytic behavior of magnesium alkoxides, including their efficacy in ring-opening polymerization of macrolactones like ψ-6-hexadecenlactone. The findings highlight their potential in producing biodegradable polymers (Wannipurage et al., 2023).
  • One-Pot Terpolymerization of Macrolactones with Limonene Oxide and Phtalic Anhydride to Produce di-Block Semi-Aromatic Polyesters.: This research demonstrated a novel method for the terpolymerization of macrolactones, including ψ-6-hexadecenlactone, to create innovative semi-aromatic polyesters with potential applications in advanced material science (D′Auria et al., 2022).
  • Fragrance material review on ψ-6-hexadecenlactone.: This review summarized the existing data on ψ-6-hexadecenlactone, focusing on its use in fragrance products and providing a detailed analysis of its safety and efficacy as a fragrance ingredient (McGinty et al., 2011).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fragrance material review on ?-6-hexadecenlactone.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S207-S211 (2011)
A toxicological and dermatological assessment of macrocyclic lactone and lactide derivatives when used as fragrance ingredients.
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S219-S241 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W255505-100G4061837905728
W255505-1KG4061837905735
W255505-25G
W255505-SAMPLE4061837905742