Merck
729205
Sigma-Aldrich
Potassium furan-3-trifluoroborate
97%
Synonim(y):
Potassium 3-furantrifluoroborate, Potassium furan-3-yltrifluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3BF3KO
Masa cząsteczkowa:
173.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
188-193 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccoc1
InChI
1S/C4H3BF3O.K/c6-5(7,8)4-1-2-9-3-4;/h1-3H;/q-1;+1
Klucz InChI
QVTNSKLYIAKFKK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)