Key Documents
711101
Potassium pyridine-3-trifluoroborate
97%
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
228-232 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cccnc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-2-1-3-10-4-5;/h1-4H;/q-1;+1
Klucz InChI
MNCKCIOWIHHCSC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Nickel-catalyzed cross-coupling reactions and C-O activation
- Suzuki cross-coupling
- Copper-catalyzed cross-coupling reactions
- Stereoselective Mukaiyama aldol reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
These bench stable Potassium Organotrifluoroborates are useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and have also been used for a variety of other C-C bond forming reactions. Importantly, these reagents are compatible with a wide range of functional groups and are stable to many commonly used and harsh reaction conditions.