Kluczowe dokumenty
W205001
Ambrette seed absolute
FG
Synonim(y):
Hibiscus abelmoschus l. seed absolute
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2050
Nr Rady Europy:
228n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Hibiscus abelmoschus
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
bp
298 °C/755 mmHg (lit.)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
musty; woody; tobacco
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?