opis
refined
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
0.910 g/cm3
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
grupa funkcyjna
ester
oleic acid
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.