Kluczowe dokumenty
47123
Supelco
Sunflower seed oil
analytical standard
Synonim(y):
Sunflower seed oil from Helianthus annuus
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164500
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Scharakteryzowane próbki oleju słonecznikowego są dostępne do wykorzystania jako próbki kontrolne lub próbki sprawdzające do analiz estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Te materiały referencyjne mogą być stosowane jako standardy jakościowe. Zapewniają one doskonały sposób standaryzacji procedur lipidowych i porównywania wyników z innymi. Pakowane w bursztynową ampułkę w atmosferze azotu. Certyfikat składu, który obejmuje chromatograficzną analizę odcisków palców, jest dostarczany wraz z próbką oleju.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Moshe Gross et al.
Journal of medicinal food, 16(3), 216-222 (2013-03-01)
Recent studies indicate that an oil extract from Salvia sclarea may provide clinical benefits in various pathological conditions. In comparison to extracts from other Salvia species, S. sclarea oil contains twice as much omega-3 fatty acids, which are involved in
Francis Alarcón et al.
Talanta, 100, 439-446 (2012-11-13)
The potential of microwave-assisted liquid-liquid and solid phase extraction coupled with fluorescence spectroscopy and employing one- to three-way spectral data was assessed in terms of their capacity for the rapid detection of heavy polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in olive and
N Prieto et al.
Journal of animal science, 91(1), 446-454 (2012-10-26)
The aim of this study was to investigate the effects of milking frequency reduction and dietary lipid supplementation on intake, BW, and milk yield and composition in high yielding dairy ewes. Ten lactating Assaf ewes were allocated into 2 experimental
M A De la Rubia et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 67(2), 410-417 (2012-11-22)
Due to the chemical and physical structure of a lignocellulosic biomass, its anaerobic digestion (AD) is a slow and difficult process. In this paper, the results obtained from a batch biochemical methane potential (BMP) test and fed-batch mesophilic AD assays
E Bichi et al.
Journal of dairy science, 96(1), 524-532 (2012-11-13)
Addition of marine algae (MA) to the diet of dairy ruminants has proven to be an effective strategy to enhance the milk content of some bioactive lipids, but it has also been associated with the syndrome of milk fat depression.
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.