Merck
540757
Sigma-Aldrich
16-Hexadecanolide
97%
Synonim(y):
Juniperic acid lactone, NSC 33546
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4680-1.4730
mp
34-38 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
Klucz InChI
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
16-Hexadecanolide (HDL) is a 7-membered lactone. It can be synthesized from 16-hydroxyhexadecanoic acid ethyl ester. HDL undergoes enzymatic ring-opening polymerization in the presence of lipases to afford the corresponding polymers.
Zastosowanie
16-Hexadecanolide may be used as a starting reagent in the synthesis of caeliferin A 16:0.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Facile and Efficient Synthesis of Caeliferin a 16: 0.
Peng C, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 2(52), 199-201 (2016)
Lactone synthesis from 16-hydroxyhexadecanoic acid ethyl ester in organic solvents catalyzed with polyethylene glycol-modified lipase.
Kodera Y, et al.
Journal of Biotechnology, 31(2), 219-224 (1993)
Lipase-catalyzed ring-opening polymerization of 16-hexadecanolide.
Namekawa S, et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences, 74(4), 65-68 (1998)