Merck
W800002
Sigma-Aldrich
Hexadecanolide
≥98%, stabilized
Synonim(y):
Juniper lactone, Oxacycloheptadecan-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
10.047
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥98%
zawiera
BHT as stabilizer
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsamic; sweet; animalic
ciąg SMILES
O=C1OCCCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
Klucz InChI
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)