Merck
W316620
Sigma-Aldrich
Nootkatone
≥98%, FG
Synonim(y):
(+)-Nootkatone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.33
Numer FEMA:
3166
Beilstein:
4676969
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
07.089
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
grapefruit; orange; sweet; woody; citrus
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
Klucz InChI
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
Zastosowanie
  • Regulacja funkcji limfocytów T poprzez modulację sygnalizacji wapniowej przez nootkaton...: Badanie to bada, w jaki sposób nootkaton moduluje sygnalizację wapniową w celu regulacji funkcji limfocytów T, podkreślając jego potencjał w immunoterapii (Lee et al., 2024).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)