Merck
SMB00144
Sigma-Aldrich
Labdanolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H](CC[C@H]1[C@](C)(O)CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H36O3/c1-14(13-17(21)22)7-8-16-19(4)11-6-10-18(2,3)15(19)9-12-20(16,5)23/h14-16,23H,6-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t14-,15-,16+,19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
KHCCSRVJJDOANA-RQOBALISSA-N
Opis ogólny
Kwas labdanolowy jest kluczowym składnikiem kwaśnej frakcji Cistus ladaniferus. Jest to łatwy do wyizolowania produkt naturalny.
Działania biochem./fizjol.
Kwas labdanolowy działa jako syntetyczny prekursor aktywnych drimanów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Labdanolic Acid as Synthetic Precursor of Active Drimanes
Lithgow A M, et al.
Natural Product Letters, 6(4), 291-294 (1995)