Merck
SMB01000
Sigma-Aldrich
Grandiflorenic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(4S,5R,9R)-5,9-Dimethyl-14-methylidenetetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadec-10-ene-5-carboxylic acid, Kaura-9(11),16-dien-18-oic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
300.44
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@]1([C@@H]2[C@@](CCC1)(C3=CCC4CC3(CC2)CC4=C)C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h6,14-15H,1,4-5,7-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14?,15-,18+,19+,20?/m0/s1
Klucz InChI
RJIPNPHMQGDUBW-MZWQVCBVSA-N
Opis ogólny
Kwas grandiflorenowy, diterpenoid, jest naturalnym produktem powszechnie pozyskiwanym z Wedelia trilobata, Sphagneticola trilobata i Siegesbeckia orientalis L. Wykazuje różne działania biologiczne, takie jak właściwości przeciwzapalne, przeciwdepresyjne, przeciwpłodnościowe i przeciwdrobnoustrojowe.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Kwas grandiflorenowy (GFA) wykazuje obiecujące działanie jako środek przeciwnowotworowy, hamując proliferację komórek i zmniejszając ich rozmiar w liniach komórkowych nowotworów piersi (MCF7), płuc (A549) i wątroby (HuH7.5). Co więcej, wykazuje również wpływ na ruchliwość macicy podczas cyklu rujowego, co sugeruje, że może mieć właściwości przeciwpłodnościowe, prawdopodobnie poprzez wpływ na hormony i szlaki adrenergiczne w macicy.
Kwas grandiflorenowy wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwleiszmaniowe i gojące rany.
Kwas grandiflorenowy wykazuje umiarkowane działanie cytotoksyczne (IC50 15μM w komórkach RAW264.7) i przeciwplazmowe (IC50 23μM przeciwko P. falciparum).
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amira Arciniegas et al.
Chemistry & biodiversity, 15(3), e1700529-e1700529 (2018-02-11)
The chemical study of Ageratina deltoidea afforded grandiflorenic acid (1), ent-kaurenoic acid (2), and eight benzylbenzoates (3 - 10), two of them, 3,5-dimethoxybenzyl 2,3,6-trimethoxybenzoate (5) and 4-(β-d-glucopyranosyloxy)-3-hydroxybenzyl 2,6-dimethoxybenzoate (9), described for the first time. In addition, the new sesquiterpene lactone deltoidin C