Merck
SMB00197
Sigma-Aldrich
15-Hydroxydehydroabietic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(O)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H28O3/c1-18(2,23)14-7-8-15-13(12-14)6-9-16-19(15,3)10-5-11-20(16,4)17(21)22/h7-8,12,16,23H,5-6,9-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,19-,20-/m1/s1
Klucz InChI
ILQLITDRYFHAGM-NSISKUIASA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)