Merck
SMB01052
Sigma-Aldrich
Aridanin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Kwas 3-({2-dezoksy-2-[(1-hydroksyetylideno)amino]heksopiranozylo}oksy)olean-12-en-28-oinowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H61NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
659.89
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
659.89
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@]5(CC[C@@]6([C@@H](CC(CC6)(C)C)C5=CC4)C(=O)O)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C38H61NO8/c1-21(41)39-28-30(43)29(42)24(20-40)46-31(28)47-27-12-13-35(6)25(34(27,4)5)11-14-37(8)26(35)10-9-22-23-19-33(2,3)15-17-38(23,32(44)45)18-16-36(22,37)7/h9,23-31,40,42-43H,10-20H2,1-8H3,(H,39,41)(H,44,45)/t23-,24+,25-,26+,27-,28+,29+,30+,31-,35-,36+,37+,38-/m0/s1
Klucz InChI
VRFWJSCLROXBBW-FUHHSGJXSA-N
Opis ogólny
Aridanina jest saponiną triterpenoidową należącą do grupy pentacyklicznych triterpenów. Jest to naturalny produkt powszechnie izolowany z Tetrapleura tetraptera, Albizia subdimidiata i Adenanthera pavanina. Istniejące badania wskazują, że ten metabolit, pochodzący ze źródła roślinnego, wykazuje różne właściwości biologiczne, w tym działanie przeciwbakteryjne, przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Aridanina wykazuje silne właściwości mięczakobójcze wobec przenoszących schistosomatozę ślimaków Biomphalaria glabrata.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adetunji J Aladesanmi
African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM, 4(1), 23-36 (2006-01-01)
Tetrapleura tetraptera (Schumach. And Thonn) Taub, Mimosaceae, commonly known as Aridan (fruit), A single stemmed, robust, perennial tree of about 30 m. It has a grey/brown, smooth/rough bark with glabrous yound branchlets. The flower is yellow/pink and racemes white the