Kluczowe dokumenty
SMB00119
Arjunolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
2,3,23-Trihydroxyolean-12-en-28-oic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-25(2)11-13-30(24(34)35)14-12-28(5)18(19(30)15-25)7-8-22-26(3)16-20(32)23(33)27(4,17-31)21(26)9-10-29(22,28)6/h7,19-23,31-33H,8-17H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20+,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Klucz InChI
RWNHLTKFBKYDOJ-DDHMHSPCSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)