Merck
SMB00078
Sigma-Aldrich
Arctiin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Arctigenin-4-glukozyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2Cc3ccc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c3)cc1OC
InChI
1S/C27H34O11/c1-33-18-6-4-14(10-20(18)34-2)8-16-13-36-26(32)17(16)9-15-5-7-19(21(11-15)35-3)37-27-25(31)24(30)23(29)22(12-28)38-27/h4-7,10-11,16-17,22-25,27-31H,8-9,12-13H2,1-3H3/t16-,17+,22+,23+,24-,25+,27+/m0/s1
Klucz InChI
XOJVHLIYNSOZOO-SWOBOCGESA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący ze źródeł roślinnych, takich jak Forsythiae Fructus i Arctium lappa L. Arctiin jest lignanem.
Działania biochem./fizjol.
Arctiin okazał się być supresorem ekspresji białka cykliny D1 w wielu typach ludzkich komórek nowotworowych, takich jak kostniakomięsak, rak płuc, jelita grubego, szyjki macicy, piersi, czerniaka i prostaty. Arctiin wykazał również aktywność przeciwwirusową przeciwko grypie A, gdy był stosowany samodzielnie lub w połączeniu z oseltamiwirem. Arctiin odgrywa ważną rolę w procesie zapalenia, zapobiegając uwalnianiu tlenku azotu, prostaglandyny E2, TNF-α (czynnik martwicy nowotworów - α), interleukiny (IL) -1β i IL-6. Badanie na modelu szczurzym wykazało, że arctiin ma działanie przeciwcukrzycowe i może służyć jako inhibitor retinopatii cukrzycowej.
Arctiin okazał się być supresorem ekspresji białka cykliny D1 w wielu typach ludzkich komórek nowotworowych, takich jak kostniakomięsak, rak płuc, jelita grubego, szyjki macicy, piersi, czerniaka i prostaty. Arctiin wykazuje również działanie przeciwwirusowe przeciwko grypie typu A, gdy jest stosowany razem lub w połączeniu z oseltamiwirem.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sung-Hee Cho et al.
BioFactors (Oxford, England), 22(1-4), 161-163 (2005-01-05)
A primary methanol extract (F-ME), secondary butanol-soluble fraction (F-BU), and lignans were prepared from forsythia fruit (Forsythia viridissima L.) and added to 0.5% (w/w) cholesterol diets for male Sprague-Dawley rats weighing 121 +/- 12 g. There were six experimental groups:
Youichirou Matsuzaki et al.
Oncology reports, 19(3), 721-727 (2008-02-22)
Arctiin is a major lignan constituent of Arctium lappa and has anti-cancer properties in animal models. It was recently reported that arctiin induces growth inhibition in human prostate cancer PC-3 cells. However, the growth inhibitory mechanism of arctiin remains unknown.
Jee-Hun Park et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 31(7), 1337-1342 (2008-07-02)
We tested the effects of SI000413, a new formula, consisting of Pyrolae herba and Trachelospermi caulis, on type II collagen-induced arthritis (CIA). CIA was induced in DBA/1J mice by immunization with bovine type II collagen (CII) on days 1 and
Yu Zeng et al.
Cancer letters, 222(2), 145-151 (2005-05-03)
Arctiin, a plant lignan that can be extracted from the Arctium lappa (burdock) seeds, is a possible environmental endocrine disruptor compounds and have been shown to influence sex hormone metabolism as well as protein synthesis, steroid biosynthesis. Modifying effects of
Jian-Guo Wu et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 16(11), 1033-1041 (2009-06-16)
Membranous glomerulonephritis (MGN) remains the most common cause of adult-onset nephrotic syndrome in the world and up to 40% of untreated patients will progress to end-stage renal disease. Although the treatment of MGN with immunosuppressants or steroid hormones can attenuate