Merck
PHL80178
Amarogentin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
586.54
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)OC(=O)c4c(cc(cc4c5cc(ccc5)O)O)O)O[C@@H]2OC=C3[C@H]([C@H]2C=C)CCOC3=O
InChI
1S/C29H30O13/c1-2-16-17-6-7-38-26(36)19(17)12-39-28(16)42-29-25(24(35)23(34)21(11-30)40-29)41-27(37)22-18(9-15(32)10-20(22)33)13-4-3-5-14(31)8-13/h2-5,8-10,12,16-17,21,23-25,28-35H,1,6-7,11H2/t16-,17+,21-,23-,24+,25-,28+,29+/m1/s1
Klucz InChI
DBOVHQOUSDWAPQ-WTONXPSSSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xian-Ju Huang et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 575772-575772 (2020-10-20)
Based on the pathological theory of lipid metabolism and using network pharmacology, this study was designed to investigate the protective effect of water extract of Veratrilla baillonii (WVBF) on non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) model using LO2 cells and to
Dejene Disasa et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 3184019-3184019 (2020-08-25)
In the present study, the replicative lifespan assay of yeast was used to guide the isolation of antiaging substance from Gentiana rigescens Franch, a traditional Chinese medicine. A compound with antiaging effect was isolated, and the chemical structure of this